Przejdź do
C2615
Chromanol 293B
≥98% (HPLC), potassium channel protein (KvLQT1) inhibitor, powder
Synonim(y):
trans-N-[6-Cyano-3,4-dihydro-3-hydroxy-2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran-4-yl]-N-methyl-ethanesulfonamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
852,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H20N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.40
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
852,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Chromanol 293B, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: 18 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCS(=O)(=O)N(C)[C@@H]1[C@@H](O)C(C)(C)Oc2ccc(cc12)C#N
InChI
1S/C15H20N2O4S/c1-5-22(19,20)17(4)13-11-8-10(9-16)6-7-12(11)21-15(2,3)14(13)18/h6-8,13-14,18H,5H2,1-4H3/t13-,14+/m0/s1
InChI key
HVSJHHXUORMCGK-UONOGXRCSA-N
General description
Chromanol 293B enantiomer is a potent inhibitor of potassium channel protein (KvLQT1). In human atrial myocytes, chromanol 293B inhibits repolarization potassium currents. Chromanol 293B improves glucose-stimulated insulin secretion (GSIS) in pancreas by modulating potassium voltage-gated channel (KCNQ1).
Application
Chromanol 293B has been used in the inhibition of calcium and cyclic adenosine monophosphate (cAMP)-activated potassium channels in human epithelial cell lines.[1] Chromanol 293B has been used in patch-clamp electrophysiology studies in cardiomyocytes.
Biochem/physiol Actions
Blocker of the slow delayed rectifier K+ current via KCNQ1 channels
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2607C1055SML2718
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 18 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white
color
white to beige
color
-
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)