Kluczowe dokumenty
28-6160
Sulfuryl chloride
SAJ first grade, ≥90.0%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
gęstość pary
4.7 (vs air)
ciśnienie pary
100 mmHg ( 17.8 °C)
105 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥90.0%
Formularz
liquid
dostępność
available only in Japan
współczynnik refrakcji
n20/D 1.443 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp
−54 °C (lit.)
gęstość
1.665 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/Cl2O2S/c1-5(2,3)4
Klucz InChI
YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?