Merck
28-5810
Sigma-Aldrich
5-Sulfosalicylic acid dihydrate
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonim(y):
2-Hydroxy-5-sulfobenzoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
HO3SC6H3-2-(OH)CO2H·2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.21
Beilstein:
650741
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości:
SAJ first grade
Próba:
≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
SAJ first grade
Próba
≥99.0%
Formularz
solid
dostępność
available only in Japan
mp
105-110 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)c1cc(ccc1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
Klucz InChI
BHDKTFQBRFWJKR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Vázquez et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 74, 349-359 (2014-12-03)
The mercurial forms [inorganic divalent mercury, Hg(II) and methylmercury, CH3Hg] produce neurological and immune effects as well as hematological and renal alterations. The main route of exposure is through the diet. Consequently, the gastrointestinal mucosa is exposed to these mercurial
Yu Zhu et al.
Molecular pharmaceutics, 12(2), 332-341 (2014-08-26)
Polycations are explored as carriers to deliver therapeutic nucleic acids. Polycations are conventionally pharmacological inert with the sole function of delivering therapeutic cargo. This study reports synthesis of a self-immolative polycation (DSS-BEN) based on a polyamine analogue drug N(1),N(11)-bisethylnorspermine (BENSpm).
Swati Naphade et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 33(1), 301-309 (2014-09-05)
Despite controversies on the potential of hematopoietic stem cells (HSCs) to promote tissue repair, we previously showed that HSC transplantation could correct cystinosis, a multisystemic lysosomal storage disease, caused by a defective lysosomal membrane cystine transporter, cystinosin (CTNS gene). Addressing