Merck
24-2740
Sigma-Aldrich
Phosphorus pentachloride
CP
Synonim(y):
Phosphorus(V) chloride
About This Item
Wzór liniowy:
PCl5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
CP
Postać
solid
dostępność
available only in Japan
pH
1 (5 g/L)
ciąg SMILES
ClP(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl5P/c1-6(2,3,4)5
Klucz InChI
UHZYTMXLRWXGPK-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Respiratory Tract
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xinlin Du et al.
Analytical biochemistry, 372(2), 213-221 (2007-10-30)
A method to determine 18 O kinetic isotope effects (KIEs) in the hydrolysis of GTP that is generally applicable to reactions involving other nucleotide triphosphates is described. Internal competition, where the substrate of the reaction is a mixture of 18