Kluczowe dokumenty
24-1270
1,10-Phenanthroline monohydrate
JIS special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
o-Phenanthroline monohydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
JIS special grade
Próba
≥99.0%
Postać
powder
dostępność
available only in Japan
mp
100-104 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble
ciąg SMILES
O.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;/h1-8H;1H2
Klucz InChI
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges