Key Documents
24-6770
Pyrophosphoric acid
SAJ first grade, ≥90.0%
Synonim(y):
Diphosphoric acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
Próba
≥90.0%
Postać
solid
dostępność
available only in Japan
metody
ion chromatography: suitable
ciąg SMILES
OP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/H4O7P2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)
Klucz InChI
XPPKVPWEQAFLFU-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges