Przejdź do
F8682
Fosmidomycin sodium salt hydrate
≥95% (NMR)
Synonim(y):
(3-(Formylhydroxyamino)propyl)phosphonic acid sodium salt, (3-(N-Hydroxyformamido)propyl)phosphonic acid sodium salt, FR 31564
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
902,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3500,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H10NO5P · xNa+ · yH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.10 (anhydrous free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (NMR)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
902,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (NMR)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(O)(O)CCCN(O)C=O
InChI
1S/C4H10NO5P/c6-4-5(7)2-1-3-11(8,9)10/h4,7H,1-3H2,(H2,8,9,10)
InChI key
GJXWDTUCERCKIX-UHFFFAOYSA-N
Application
Fosmidomycin sodium salt hydrate has been used as an inhibitor of 1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate reductoisomerase in a study to determine monotropin carvacrol biosynthesis in Satureja khuzistanica plant.
Biochem/physiol Actions
Fosmidomycin is an inhibitor of 1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate reductoisomerase (DXR) (MEP synthase): an antimalarial compound.
Fosmidomycin is an inhibitor of 1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate reductoisomerase (DXR) (MEP synthase): an antimalarial compound. 1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate reductoisomerase (DXR) is an enzyme involved in the first step in the nonmevalonate pathway for isoprenoid biosynthesis in Gram-negative, Gram-positive bacteria, plants, and the parasite causing the most virulent form of malaria, Plasmodium falciparum (Mammals produce isoprenoids via the mevalonate pathway).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F8307P2371S1825
assay
≥95% (NMR)
assay
≥97% (NMR)
assay
≥95% (NMR)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
-
storage condition
desiccated
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: ≥20 mg/mL
solubility
H2O: 28 mg/mL
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)