Merck
21-1240
Sigma-Aldrich
Nickel(II) oxide
CP
About This Item
Wzór liniowy:
NiO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.69
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
CP
Formularz
granular
dostępność
available only in Japan
gęstość
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ni]=O
InChI
1S/Ni.O
Klucz InChI
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Luca Gragnaniello et al.
Physical review letters, 108(19), 195507-195507 (2012-09-26)
A bottom-up approach to produce a long-range ordered superlattice of monodisperse and isomorphic metal-oxide nanoparticles (NP) supported onto an oxide substrate is demonstrated. The synthetic strategy consists of self-assembling metallic NP on an ultrathin nanopatterned aluminum oxide template followed by
Ensiyeh Sharifi et al.
Biosensors & bioelectronics, 45, 260-266 (2013-03-19)
The glassy carbon (GC) electrode modified by nickel oxide nanoparticles (NiOxNPs) is proposed as a novel electrocatalytic system for the oxidation of NADH without using any electron transfer mediator. Here, chronoamperometry was used not only as a simple method for
John A Medford et al.
Nanoscale, 5(1), 155-159 (2012-11-22)
Size-dependent nanostructural transformations occurring during the H(2)-mediated reduction of hollow and porous NiO nanoparticles were investigated for controlled nanoparticle sizes of ~10 to 100 nm. Transmission electron microscopy reveals that the location and number of reduction sites strongly depend on
Feng Luan et al.
Nanoscale, 5(17), 7984-7990 (2013-07-19)
Here we demonstrate a high energy density asymmetric supercapacitor with nickel oxide nanoflake arrays as the cathode and reduced graphene oxide as the anode. Nickel oxide nanoflake arrays were synthesized on a flexible carbon cloth substrate using a seed-mediated hydrothermal
Gayatri Natu et al.
ACS applied materials & interfaces, 4(11), 5922-5929 (2012-10-12)
We have systematically studied the effects of substitutional doping of p-type nanoparticulate NiO with cobalt ions. Thin films of pure and Co-doped NiO nanoparticles with nominal compositions Co(x)Ni(1-x)O(y) (0 ≤ x ≤ 0.1) were fabricated using sol-gel method. X-ray photoelectron