Merck
774545
Nickel oxide
Ni(II), nanowires, diam. × L ~20 nm × 10 μm
Synonim(y):
Nickel Monoxide, Nickel oxide, Nickel(II) oxide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NiO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.69
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
EC Number:
215-215-7
MDL number:
eCl@ss:
38190702
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Nickel(II) oxide, nanowires, diam. × L ~20 nm × 10 μm
form
nanowires
Quality Segment
diam. × L
~20 nm × 10 μm
color
black
density
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]=O
InChI
1S/Ni.O
InChI key
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Application
Nickel oxide nanowires have been studied for use in magnetic memory devices; as well as in luminescent materials.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nickel(II) oxide
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Narządy docelowe
Lungs
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1313-99-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)