Merck
19-4490
Sigma-Aldrich
Dimethyl yellow
JIS special grade
Synonim(y):
4-(Dimethylamino)azobenzene, N,N-Dimethyl-4-(phenylazo)aniline, Butter yellow, Methyl yellow
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5N=NC6H4N(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.29
Numer w indeksie barw:
11020
Beilstein:
746016
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
JIS special grade
Formularz
solid
dostępność
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
mp
111 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2
InChI
1S/C14H15N3/c1-17(2)14-10-8-13(9-11-14)16-15-12-6-4-3-5-7-12/h3-11H,1-2H3
Klucz InChI
JCYPECIVGRXBMO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael D Maynard-Smith et al.
Analytical biochemistry, 418(2), 204-212 (2011-08-16)
N-6 methylation of adenine destabilises duplex DNA and this can increase the proportion of DNA that dissociates into single strands. We have investigated utilising this property to measure the DNA adenine methyltransferase-catalyzed conversion of hemimethylated to fully methylated DNA through
Vivek Mishra et al.
European journal of cancer (Oxford, England : 1990), 48(13), 2075-2085 (2011-11-11)
Carcinogenic potential of argemone oil (AO) and butter yellow (BY), the adulterants encountered in edible oil, in gall bladder of Swiss albino mice was undertaken to investigate the potential aetiological factors of gall bladder carcinoma (GBC) in the Indo-Gangetic basin.
Huifeng Xu et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(44), 12158-12160 (2011-10-12)
A novel fluorescent sensor for the detection of Hg(2+) in aqueous media was developed. The method takes advantages of the highly selective thymine-Hg(2+)-thymine coordination and the sensitive "signal-on" structure-switching molecular beacon.
Debadutta Mishra et al.
Toxicology letters, 203(1), 40-47 (2011-03-08)
The azo-dye p-dimethylaminoazobenzene (p-DAB) is a potential tumor initiator in rodents, but the underlying mechanism is not clear. Following chronic feeding of the carcinogen for 3, 5 and 7 weeks, trace elemental status, free radical generation, oxidative damage, antioxidant profile
Joshua Balsam et al.
Lab on a chip, 11(5), 941-949 (2011-01-19)
In this paper, we describe a simple charge-coupled device (CCD) based lensless fluorometer with sensitivity in the range of current ELISA plate readers. In our lensfree fluorometer, a multi-wavelength LED light source was used for fluorophore excitation. To collimate the