19-4120
Methyl Red
JIS special grade
Synonim(y):
2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 4-Dimethylaminoazobenzene-2′-carboxylic acid, Acid Red 2
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
JIS special grade
dostępność
available only in Japan
mp
179-182 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C15H15N3O2/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20/h3-10H,1-2H3,(H,19,20)/b17-16+
Klucz InChI
CEQFOVLGLXCDCX-WUKNDPDISA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2