Kluczowe dokumenty
19-0220
Magnesium chloride
CP
Synonim(y):
Magnogene
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
CP
Postać
flakes
dostępność
available only in Japan
mp
714 °C (lit.)
gęstość
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1