Merck
15-0160
Sigma-Aldrich
Indigo carmine
JIS special grade, ≥97.5%
Synonim(y):
Acid Blue 74, Indigo-5,5′-disulfonic acid disodium salt, Indigocarmine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H8N2Na2O8S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
466.35
Numer w indeksie barw:
73015
Beilstein:
4103904
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116130
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
JIS special grade
Próba
≥97.5%
Formularz
solid
dostępność
available only in Japan
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2NC(\C(=O)c2c1)=C3\Nc4ccc(cc4C3=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H10N2O8S2.2Na/c19-15-9-5-7(27(21,22)23)1-3-11(9)17-13(15)14-16(20)10-6-8(28(24,25)26)2-4-12(10)18-14;;/h1-6,17-18H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/b14-13+;;
Klucz InChI
KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aurora rings: a novel endoscopic finding to distinguish inverted colonic diverticula from colon polyps.
Michael D Share et al.
Gastrointestinal endoscopy, 77(2), 308-312 (2012-12-05)
C Montero-Ocampo et al.
Environmental science and pollution research international, 19(9), 3751-3762 (2012-10-12)
In this work, we report in situ studies of UV photoelectrocatalytic discoloration of a dye (indigo carmine) by a TiO(2) thin film in a microreactor to demonstrate the driving force of the applied electrode potential and the dye flow rate
Three-dimensional staining of liver segments with an ultrasound contrast agent as an aid to anatomic liver resection.
Junichi Shindoh et al.
Journal of the American College of Surgeons, 215(2), e5-10 (2012-06-12)
Tsuneo Oyama
Digestive endoscopy : official journal of the Japan Gastroenterological Endoscopy Society, 25 Suppl 1, 7-12 (2013-03-27)
The indication of endoscopic submucosal dissection for Barrett's esophageal adenocarcinoma (BEA) is superficial BEA without lymph node metastasis. The characteristic endoscopic findings of superficial BEA are elevation, depression, and color change. Indigocarmine spreading is useful for the diagnosis of lateral
Christian Gómez-Solís et al.
Journal of hazardous materials, 217-218, 194-199 (2012-04-03)
Indigo carmine and methylene blue dyes in aqueous solution were photodegraded using SiC-TiO(2) catalysts prepared by sol-gel method. After thermal treatment at 450°C, SiC-TiO(2) catalysts prepared in this work showed the presence of SiC and TiO(2) anatase phase. Those compounds