12-1290
Glycolic acid
SAJ special grade, ≥98.0%
Synonim(y):
Hydroxyacetic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ special grade
Próba
≥98.0%
Postać
crystalline
dostępność
available only in Japan
mp
75-80 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCC(O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
Klucz InChI
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
>572.0 °F - (decomposition)
Temperatura zapłonu (°C)
> 300 °C - (decomposition)
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges