07-3750
Diiodomethane
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonim(y):
Methylene iodide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
gęstość pary
9.25 (vs air)
Próba
≥98.0%
Postać
liquid
dostępność
available only in Japan
tw
67-69 °C/11 mmHg (lit.)
mp
5-8 °C (lit.)
gęstość
3.325 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ICI
InChI
1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2
Klucz InChI
NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup