Merck
07-1885
Sigma-Aldrich
1,4-Dichlorobenzene
SAJ first grade, ≥99.0%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.00
Beilstein:
1680023
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
SAJ first grade
gęstość pary
5.07 (vs air)
ciśnienie pary
1.03 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99.0%
Formularz
sheet
dostępność
available only in Japan
bp
173 °C (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
gęstość
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
Klucz InChI
OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael C McCarthy et al.
Environmental health perspectives, 117(5), 790-796 (2009-05-30)
Ambient measurements of hazardous air pollutants (air toxics) have been used to validate model-predicted concentrations of air toxics but have not been used to perform risk screening at the national level. We used ambient concentrations of routinely measured air toxics
J A Barter et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 29(1), 64-79 (1999-03-03)
1,4-Dichlorobenzene (1,4-DCB) was shown to induce the formation of male rat renal tubule tumors and male and female mouse liver tumors when administered in a chronic bioassay. Since the original carcinogenicity findings, an extensive body of mechanistic information has been
Diana E Hun et al.
Environmental health perspectives, 117(12), 1925-1931 (2010-01-06)
Hispanics are the fastest growing minority group in the United States; however, minimal information is available on their cancer risks from exposures to hazardous air pollutants (HAPs) and how these risks compare to risks to non-Hispanic whites. We estimated the
Gayathri D Warnasuriya et al.
Archives of toxicology, 84(3), 233-243 (2010-01-14)
Short-chain chlorinated paraffins (SCCPs) cause kidney tumours in male rats, but not in female rats or mice of either sex. Male rat-specific tumours also occur in rats dosed with a range of compounds including 1,4- dichlorobenzene (DCB) and d-limonene (DL).
Banu Sizirici et al.
Waste management (New York, N.Y.), 30(1), 82-91 (2009-10-06)
The purpose of this study was to evaluate suitability of using the time series analysis for selected leachate quantity and quality parameters to forecast the duration of post closure period of a closed landfill. Selected leachate quality parameters (i.e., sodium