This product is intended for research use only and is not suitable for human or veterinary use.
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 314,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1590,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl3CCH(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.40
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-117-5
Beilstein/REAXYS Number:
1698497
MDL number:
Assay:
≥98% (titration)
Form:
powder
314,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (titration)
Quality Segment
form
powder
drug control
USDEA Schedule IV
mp
57 °C (lit.)
SMILES string
OC(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h1,6-7H
InChI key
RNFNDJAIBTYOQL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Chloral hydrate is a sedative/hypnotic.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (titration) | assay ≥98% (HPLC and enzymatic) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| drug control USDEA Schedule IV | drug control - | drug control - | drug control - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 57 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloral hydrate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Are you able to dispense choral hydrate?