Merck
05-5340
Sigma-Aldrich
Roztwór wzorcowy kobaltu
suitable for atomic absorption spectrometry, 1 mg/mL Co+2
Synonim(y):
Cobalt(II) nitrate solution
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
liquid
dostępność
available only in Japan
stężenie
1 mg/mL Co+2
1000 ppm Co+2
pH
>3
przydatność
suitable for atomic absorption spectrometry
ciąg SMILES
[Co]
InChI
1S/Co
Klucz InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Massimiliano Aschi et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 44(7), 1038-1046 (2009-04-01)
The nature of the ionic species, formed by electrospray ionization (ESI) of Co(NO3)2/CH3OH solutions with a pair of aminoalcohols W and Y, has been investigated by mass spectrometric and computational methods. Collision induced dissociation (CID) of ions, formally corresponding to
William Buchmann et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 42(4), 517-526 (2007-02-27)
The electronebulization of a cobalt(II)/cysteine(Cys) mixture in water/methanol (50/50) produced mainly cobalt-cationized species. Three main groups of the Co-cationized species can be distinguished in the ESI-MS spectrum: (1) the cobalt complexes including the cysteine amino acid only (they can be
N G Al-Tawil et al.
Acta dermato-venereologica, 64(3), 203-208 (1984-01-01)
Peripheral blood lymphocytes from 45 patients with a positive patch test to cobalt chloride (CoCl2) and 37 controls were stimulated with various concentrations of CoCl2 and/or cobalt sulphate (CoSO4) or cobalt nitrate (Co(NO3)2) or cobalt acetate [CH3COO)2Co) for various days
J M Llobet et al.
Revista espanola de fisiologia, 39(3), 291-298 (1983-09-01)
The acute toxicities of chloride, acetate, cobalt nitrate and cobalt sulphate (II) were investigated in rats. The values obtained for the LD50 (7 days) were 133, 194, 198 and 279 mg of Co/kg respectively, when the salts were given orally.
H H Chen et al.
Nucleic acids research, 10(11), 3561-3571 (1982-06-11)
Transient electric dichroism measurements have been used to observe the rotational relaxation times of 145 base pair fragments of poly (dGm5dC) and random sequence DNA to solution. From these the lengths of the fragments are calculated and the interbase pair