Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
SbCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.12
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-047-2
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
JIS special grade
vapor density
7.9 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 49 °C)
assay
≥98.0%
form
crystalline powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: antimony
availability
available only in Japan
mp
73.4 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Sb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Antimony(III) chloride
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?