Kluczowe dokumenty
11745816910
Roche
DIG-Nick Translation Mix
sufficient for 40 labeling reactions, pkg of 160 μL, suitable for hybridization
Synonim(y):
tłumaczenie nicka
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solution
Poziom jakości
zastosowanie
sufficient for 40 labeling reactions
opakowanie
pkg of 160 μL
producent / nazwa handlowa
Roche
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
hybridization: suitable
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
Note: The mix can also be used for filter hybridization techniques, however, for highly sensitive filter hybridization probes, we recommend that you use DIG-High Prime from Roche Applied Science.
For nonradioactive labeling of in situ probes with other haptens and fluorophores, Roche Applied Science offers the Biotin-Nick Translation Mix and the Nick Translation Mix (without nucleotides).
Jakość
Zasada
E. coli DNA Polymerase I synthesizes DNA complementary to the intact strand in a 5′→3′ direction using the 3′-OH termini of the nick as a primer. The 5′→3′ exonucleolytic activity of DNA polymerase I simultaneously removes nucleotides in the direction of synthesis. The polymerase activity sequentially replaces the removed nucleotides with isotope-labeled or hapten-labeled deoxyribonucleoside triphosphates. At low temperature (+15°C), the unlabeled DNA in the reaction is thus replaced by newly synthesized labeled DNA.
Uwaga dotycząca przygotowania
Assay Time: 100 minutes
Sample Materials: Supercoiled and linearized plasmid DNA, Supercoiled and linearized cosmid DNA, Purified PCR products.
Note: Denaturing of the template before nick translation is not required.
Inne uwagi
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Metody znakowania digoksygeniną (DIG) i zestawy do sond DNA i RNA DIG, znakowanie DNA z losowym primerem, znakowanie nickiem translacyjnym, znakowanie końcowe oligonukleotydów 5' i 3'.
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.