Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 nmol | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1420,00 zł |
250 nmol | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1780,00 zł 1566,40 zł |
Informacje o tej pozycji
1420,00 zł
assay
≥85% (HPLC)
form
solution
mol wt
(Mr = 1106.7 (DIG-11-UTP-Li4))
packaging
pkg of 25 μL (11209256910 [10 mM]), pkg of 57 μL (03359247910 [3.5 mM])
manufacturer/tradename
Roche
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Function tested with the DIG RNA Labeling Kit.
Formula: C43H61N4O22P3Li4
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche |
| assay ≥85% (HPLC) | assay 85% (HPLC) | assay 85% (HPLC) | assay ≥85% (HPLC) |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| packaging pkg of 25 μL (11209256910 [10 mM]), pkg of 57 μL (03359247910 [3.5 mM]) | packaging pkg of 25 μL (25 nmol; 1mM) | packaging pkg of 125 μL (11573179910 [1 mM]]]), pkg of 25 μL (11573152910 [1 mM]) | packaging pkg of 125 μL (11558706910 [1 mM]), pkg of 5 × 125 μL (11570013910 [5x1 mM]), pkg of 25 μL (11093088910 [1 mM]) |
| mol wt (Mr = 1106.7 (DIG-11-UTP-Li4)) | mol wt (Molecular weight: Mr = 1074.7 (DIG-11-ddUTP-Li4)) | mol wt - | mol wt Mr 1090.7 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?