Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 953,00 zł |
Informacje o tej pozycji
953,00 zł
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:80
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate unconjugated |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| technique(s) indirect immunofluorescence: 1:80 | technique(s) direct immunofluorescence: 1:16 | technique(s) direct immunofluorescence: 1:16 | technique(s) immunoelectrophoresis: suitable |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form lyophilized powder |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?