Kluczowe dokumenty
11093657910
Roche
DIG DNA Labeling and Detection Kit
Synonim(y):
dna labeling and detection kit, dig
Wybierz wielkość
4830,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
4830,00 zł
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for 25 labeling reactions
sufficient for 50 blots
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Roche
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Contents:
- Unlabeled Control DNA 1, 100 μg/ml
- Unlabeled Control DNA 2, 200 μg/ml
- DNA Dilution Buffer
- DIG-labeled Control DNA, 5.2 μg/ml
- 10x Hexanucleotide Mix
- 10x dNTP Labeling Mixture
- Klenow Enzyme, Labeling grade, 2 U/μl
- Anti-digoxigenin-AP-conjugate, 750 U/ml
- NBT/BCIP Concentrated Stock Solution
- Blocking Reagent
Specyficzność
Zastosowanie
DIG-labeled hybrids are detected with an anti-DIG-alkaline phosphatase conjugate and the substrates NBT (nitroblue tetrazolium salt) and BCIP (5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate, toluidinium salt), which give a light blue precipitate.
Opakowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Tylko elementy zestawu
- Unlabeled Control DNA 1 100 µg/ml
- Unlabeled Control DNA 2 200 µg/ml
- DNA Dilution Buffer
- DIG-labeled Control DNA 5.2 µg/ml
- Hexanucleotide Mix 10x concentrated
- dNTP Labeling Mixture 10x concentrated
- Klenow Enzyme, Labeling grade 2 U/µl
- Anti-digoxigenin-AP-conjugate antibody 750 U/ml
- NBT/BCIP Concentrated Stock Solution
- Blocking Reagent
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flashNot applicable
Temperatura zapłonu (°C)
does not flashNot applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Metody znakowania digoksygeniną (DIG) i zestawy do sond DNA i RNA DIG, znakowanie DNA z losowym primerem, znakowanie nickiem translacyjnym, znakowanie końcowe oligonukleotydów 5' i 3'.
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.