Merck
11534378910
Roche
Tetrametylo-Rhodamina-5-dUTP
Synonim(y):
Rhodamine-5-dUTP tetralithium salt, Tetramethylrhodamine-5(6)-(5-[3-carboxamidoallyl]-2′-deoxyuridine 5′-triphosphate)
Wybierz wielkość
25 μL
1630,00 zł
1630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μL
1630,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H40N5O18P3
Masa cząsteczkowa:
935.66
Kod UNSPSC:
41116100
1630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
klasa czystości
Molecular Biology
Poziom jakości
Próba
97.7% (HPLC)
Formularz
solution
masa cząsteczkowa
990.5
opakowanie
pkg of 25 μL (25 nmol; 1mM)
producent / nazwa handlowa
Roche
stężenie
1.0 mmol/L (Tetramethylrhodamine-5-dUTP (Abs. 551 nm))
kolor
clear red
mp
~0 °C
rozpuszczalność
water: miscible
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Tetramethylrhodamine is bound to deoxyuridine triphosphate via an amide linkage.
Zastosowanie
Tetramethyl-Rhodamine-5-dUTP has been used in the labelling of DNA fragments[1] and in the synthesis of fluorescence in situ hybridization (FISH) probes.[2]
Jakość
Typical analysis: At least 85% Tetramethyl-Rhodamine-5-dUTP (HPLC, area%).
Komentarz do analizy
Absorption: Absorption spectra available in the files.
Inne uwagi
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures. For some in situ experiments, it is useful to label DNA with two fluorescent "tags," tetramethylrhodamine (red) and fluorescein (yellow).
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Xiaoyan Tao et al.
Comparative cytogenetics, 15(4), 375-392 (2021-11-23)
Kengyiliahirsuta (Keng, 1959) J. L. Yang, C. Yen et B. R. Baum, 1992, a perennial hexaploidy species, is a wild relative species to wheat with great potential for wheat improvement and domestication. The genome structure and cross-species homoeology of K.hirsuta
Developmental stage influences chromosome segregation patterns and arrangement in the extremely polyploid, giant bacterium Epulopiscium sp. type B
Hutchison E, et al.
Molecular Microbiology, 107(1), 68-80 (2018)
Robert Hasterok et al.
Genetics, 173(1), 349-362 (2006-02-21)
As part of an initiative to develop Brachypodium distachyon as a genomic "bridge" species between rice and the temperate cereals and grasses, a BAC library has been constructed for the two diploid (2n = 2x = 10) genotypes, ABR1 and
rDNA cytogenetics and some structural variability in an Avena barbata Pott ex Link? A. sativa subsp. nuda (L.) Gillet et Magne amphiploid after 5-azaC treatment.
Florek M and Kosina R
Genetic Resources and Crop Evolution, 64(7), 1723-1741 (2017)
Dominika Idziak et al.
PloS one, 9(3), e93503-e93503 (2014-03-29)
Paleogenomic studies based on bioinformatic analyses of DNA sequences have enabled unprecedented insight into the evolution of grass genomes. They have revealed that nested chromosome fusions played an important role in the divergence of modern grasses. Nowadays, studies on karyotype