Kluczowe dokumenty
DPLUS-1K
Sigma-Aldrich
DirectLoad Plus 1kb DNA Ladder
Wybierz wielkość
500 μL
830,00 zł
830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 μL
830,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.52
830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Formularz
liquid (Reagent)
Poziom jakości
opakowanie
vial of 500 μL
producent / nazwa handlowa
Millipore
tryb wzrostu
N/A
metody
Northern blotting: suitable
Southern blotting: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Cechy i korzyści
It′s suitable for use as an electrophoresis marker for DNA
Przechowywanie i stabilność
-20 °C for up to 24 months, or 4 °C up to 12 months or room temperature for up to six months.
Inne uwagi
DirectLoad Plus 1kb DNA Ladder contains 12 fragments, which are obtained from PCR products and double-stranded DNA digested with appropriate restriction enzymes equilibrated to 10 mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10 mM EDTA after phenol extraction.
The DNA includes fragments ranging from 100-10,000 base pairs. The 1,000 and 3,000 base pair bands have increased intensity to serve as reference points.
Informacje prawne
DirectLoad is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3