Przejdź do
CHLUM-RO
Roche
BM Chemiluminescence Western Blotting Substrate (POD)
pkg of 1 set (11500708001 [1,000 cm2 membrane]), pkg of 1 set (11500694001 [4,000 cm2 membrane])
Synonim(y):
POD, Western blot
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105332
NACRES:
NA.54
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 1 set (11500694001 [4,000 cm2 membrane]), pkg of 1 set (11500708001 [1,000 cm2 membrane])
manufacturer/tradename
Roche
storage temp.
2-8°C
Application
BM chemiluminescence western blotting substrate (POD) has been used along with horseradish peroxidase-coupled secondary antibodies, to visualize cells on the membranes.
Features and Benefits
Sensitivity: <10pg antigen in western blots. Shows at least 10-fold higher sensitivity than other nonradioactive or radioactive detection systems on PVDF membranes (using β-galactosidase, anti-β-galactosidase, or anti-mouse IgG-POD, Fab fragments).
Packaging
1 kit containing 3 components
Analysis Note
Each lot is function tested in a dot blot.
Other Notes
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
WESTBL-ROWBAVDCH01SNAP2BHMB050
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Immobilon®
manufacturer/tradename
SNAP id®
packaging
pkg of 1 set (11500694001 [4,000 cm2 membrane])
packaging
pkg of 100 mL (11921673001), pkg of 6 × 100 mL (11921681001)
packaging
pkg of 500 mL
packaging
-
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
  • Luminol Substrate Solution with enhancer
  • NaBO3 Starting Solution
  • Blocking Reagent
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)