Przejdź do
687545
1H-Pyrrole-1-propionic acid
97%
Synonim(y):
1H-Pyrrole-1-propanoic acid, 3-Pyrrolyl-1-yl-propionic acid, N-(2-Carboxyethyl)pyrrole, N-Pyrrolylpropanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.15
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
form
solid
mp
59-64 °C
SMILES string
OC(=O)CCn1cccc1
InChI
1S/C7H9NO2/c9-7(10)3-6-8-4-1-2-5-8/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,9,10)
InChI key
RZJWSGHNRLPGHP-UHFFFAOYSA-N
General description
1H-Pyrrole-1-propionic acid (COOH-Py) is a pyrrole (Py) derivative that acts as a conductive polymer with an acid functional group that gives an anionic character to the polymeric films. It can be prepared by the hydrolysis of 1-(2-cyanoethyl)pyrrole.
Application
COOH-Py forms multi-layered films with gold nanoparticles and nickel oxide, that can be used in biosensor applications. It may also be used in photoacoustic imaging based photothermal therapy. It can also form electropolymerized thin films that find applications as microsensor electrode arrays.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)