Merck
03117332001
Roche
Albumina surowicy bydlęcej frakcja V, wolna od proteaz
from bovine serum
Wybierz wielkość
50 G
923,00 zł
923,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
923,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.21
923,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
bovine
Poziom jakości
Próba
≥98.5% albumin basis (electrophoresis)
Formularz
lyophilized
opakowanie
pkg of 50 g
producent / nazwa handlowa
Roche
metody
ELISA: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Albumina surowicy bydlęcej (BSA) jest kulistym, α-helikalnym, nieglikozylowanym białkiem wytwarzanym w wątrobie. Składa się z trzech homologicznych, strukturalnie różnych domen i dwóch subdomen każda. BSA ma 17 reszt cysteiny usieciowanych i związanych w jeden łańcuch.[1]
Zastosowanie
Albumina surowicy bydlęcej frakcja V, wolna od proteaz jest stosowana:
  • do stabilizacji oczyszczonych enzymów
  • jako odczynnik blokujący miejsce w technikach ELISA
  • jako wzorzec białka do oznaczania stężenia białka[2]
Działania biochem./fizjol.
Albumina surowicy bydlęcej (BSA) ułatwia przenoszenie leków, hormonów i kwasów tłuszczowych.[3][1] Jest najczęściej stosowanym środkiem blokującym w testach immunoenzymatycznych (ELISA).[4] BSA zwiększa różnicowanie ludzkich zarodkowych komórek macierzystych (hESC) i jest również głównym składnikiem pożywek do hodowli komórkowych.[3][1]
Jakość
Contaminants: ≤0.001% heavy metals; proteases not detectable (casein digest)
Inne uwagi
Wyłącznie do badań naukowych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Glennys V Reynoso et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2023, 287-299 (2019-06-27)
This chapter provides methods for the propagation, purification, and titration of vaccinia virus (VACV) and the highly attenuated strain-modified vaccinia Ankara (MVA). Additionally, we provide information on VACV recombinants we have used for intravital imaging with multiphoton excitation.
Amanda B Hummon et al.
BioTechniques, 42(4), 467-470 (2007-05-11)
A systems approach is being applied in many areas of the biological sciences, particularly in cancer research. The coordinated, simultaneous extraction of DNA, RNA, and proteins from a single sample is crucial for accurate correlations between genomic aberrations and their
Drew C Tilley et al.
The Journal of general physiology, 151(3), 292-315 (2018-11-07)
Allosteric ligands modulate protein activity by altering the energy landscape of conformational space in ligand-protein complexes. Here we investigate how ligand binding to a K+ channel's voltage sensor allosterically modulates opening of its K+-conductive pore. The tarantula venom peptide guangxitoxin-1E
Jon T Sack et al.
The Journal of general physiology, 142(3), 315-324 (2013-08-14)
A family of 40 mammalian voltage-gated potassium (Kv) channels control membrane excitability in electrically excitable cells. The contribution of individual Kv channel types to electrophysiological signaling has been difficult to assign, as few selective inhibitors exist for individual Kv subunits.
Myra E Woodworth-Hobbs et al.
The Journal of nutritional biochemistry, 25(8), 868-874 (2014-05-20)
Saturated fatty acids like palmitate contribute to muscle atrophy in a number of conditions (e.g., type II diabetes) by altering insulin signaling. Akt is a key modulator of protein balance that inhibits the FoxO transcription factors (e.g., FoxO3) which selectively