Przejdź do
A9647
Bovine Serum Albumin
heat shock fraction, pH 7, ≥98%
Synonim(y):
Albumin bovine serum, BSA, Bovine albumin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
433,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1790,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8420,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥98%
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
immunocytochemistry: suitable
Impurities:
≤5.0% Loss on drying
433,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥98%
form
lyophilized powder
purified by
heat shock fractionation
origin
USA origin
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
impurities
≤5.0% Loss on drying
loss
≤5%
pH
7
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
BT virus, none detected, VSV virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Bovine serum albumin is a protein whose key biological function is to regulate the colloidal osmotic pressure of blood. BSA is widely used in various studies and applications. Made up of 583 amino acids, BSA is a water-soluble protein with a calculated molecular weight of 66,430 Da. Six α-helices form three homologous domains of BSA. Depending on pH, it undergoes reversible conformational isomerization. The native structure of the protein becomes reactive and flexible on heating.
Application
Bovine Serum Albumin is used for many applications, including the following applications:
  • BSA has been used in cell culture, e.g. as a supplement in media prepared for culturing of oligodendrocytes.[1]
  • BSA has been used for the dilution of primary antibody solution in immunohistochemistry procedures.
  • BSA has been used as a standard in the Bradford method of protein quantification.
  • BSA has been used in blocking and permeabilization buffer for immunofluorescence studies.
Biochem/physiol Actions
Certain conformational and primary-sequence epitopes of BSA are suspected allergens in human beef and milk allergies.
Preparation Note
Prepared using heat shock fractionation
Serum albumin may be referred to as Fraction V. This naming convention is taken from the original Cohn method of fractionating serum proteins using cold ethanol precipitation. Serum albumin was found in the fifth ethanol fraction using Cohn′s method. Since then, the term "Fraction V" has been used by some to describe serum albumin regardless of the method of preparation. Others have used this term to describe serum albumin purified by ethanol fractionation methods that have been highly modified since the original Cohn method was described. Sigma-Aldrich manufactures and distributes serum albumins purified from a variety of primary methods including the true Cohn fractionation method, modified ethanol fractionation methods, heat shock and chromatography. Additional purification steps may include crystallization or charcoal filtration.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A8022A7888B2064
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
assay
≥98%
assay
≥96%
assay
≥96%
assay
≥98%
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, blocking: suitable, electrophoresis: suitable, western blot: suitable
technique(s)
blood typing: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
Australia origin
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200, 300
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bovine Serum Albumin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. Can A9647 be used in polymerase reactions?
    1 answer
    1. This product is not specifically recommended for molecular biology. Per the Product Information Sheet located in the Documents section of this product page catalog numbers B6917, B8667, 126609, B8894, and B2518 are suitable for molecular biology applications.
      Helpful?
  2. What buffer the buffer it is lyophilized in?
    1 answer
    1. The albumin is heat shock fractionated from bovine serum. No buffer is added during this process.
      Helpful?
  3. Is this product protease-free?
    1 answer
    1. This product has not been tested for protease activity. Please see the link below to review other BSA products that are listed as protease-free:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/compare?term=&focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&type=product&products=A7030%3ASIGMA%3Asial%2CA3059%3ASIGMA%3Asial%2CA3294%3ASIGMA%3Asial
      Helpful?
  4. Is this product suitable for using as protein standard when measuring concentration by spectrophotometry?
    1 answer
    1. This product has been cited for as use protein standard in Bradford's method for spectrophotometric determination of protein. The article is accessible at this link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0946672X20302698
      Please refer to the table for a description of each albumin product. Based on customer input and literature reports, the following table lists product numbers which have successfully been used for specific applications. The list is not comprehensive, and product numbers not listed may often be substituted. It is available at this link: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/111/538/albumin-application-selection-guide.pdf
      Helpful?
  5. What is the difference between Albumin A7906 and Albumin A9647 ?
    1 answer
    1. Product A9647 and A7906 are identical. The only difference is that product A7906 offers 5 KG and 10 KG pack sizes.
      Helpful?
  6. What is the pH of a solution of Product A9647, Albumin from bovine serum?
    1 answer
    1. The pH of a 1% solution is approximately 7.0, according to the product specifications.
      Helpful?
  7. What is the molecular weight of Product A9647, Albumin from bovine serum?
    1 answer
    1. The molecular weight of BSA is 66,430.
      Helpful?
  8. How can the concentration of a solution of Product A9647, Albumin from bovine serum, be quantified?
    1 answer
    1. The concentration of a solution of BSA can be measured by using the extinction coefficient (E1%) of 6.67. The 1% refers to a solution that is 1% weight-to-volume (i.e., 10 mg/mL).
      Helpful?
  9. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.