Kluczowe dokumenty
810533
Sigma-Aldrich
Bovine Serum Albumin Fraction V
pack of 100 g, ≥98%, USA origin, moisture (Karl Fischer) 0-5.0%, Serology: suitable, Blood banking: suitable
Synonim(y):
Albumina, Albumina surowicy bydlęcej, BSA, Frakcja V, Surowica bydlęca
Wybierz wielkość
100 G
512,00 zł
512,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
512,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41141801
512,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Bovine Serum Albumin Fraction V, pack of 100 g
pochodzenie biologiczne
bovine serum
Poziom jakości
klasa czystości
(General Use Grade)
Próba
≥98% (purity)
Formularz
lyophilized powder
okres trwałości
48 mo.
masa cząsteczkowa
apparent mol wt 66 kDa
oczyszczone przez
heat shock fractionation
opakowanie
pack of 100 g
pochodzenie
USA origin
metody
blood typing: suitable ( )
zanieczyszczenia
0-5% moisture (Karl Fischer)
strata
≤5%
zakres pH
5.2-5.6
ślady anionów
chloride (Cl-): 0.0-3.0 mg/g
ślady kationów
Na: 0.0-5.0 mg/g
obecność zanieczyszczeń
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis, none detected
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Wytwarzany w opatentowanym procesie frakcjonowania szokowego z użyciem kwasu kaprylowego jako stabilizatora albuminy.
Informacje prawne
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
10069 Klasy BSA wyróżniają się różnicami w produkcji. Użycie terminów takich jak "klasa diagnostyczna" lub "klasa szczepionkowa" w nazwach produktów wskazuje wyłącznie, że produkty te są powszechnie używane przez klientów w tych zastosowaniach. Nie zakwalifikowaliśmy każdego produktu do każdego możliwego zastosowania. Użytkownicy powinni kwalifikować gatunki 10069 BSA przy użyciu określonych odczynników, warunków i ograniczeń ich testu.
Wyłącznie do dalszego użytku produkcyjnego. Nie do spożycia przez ludzi lub zwierzęta.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Probumin® BSA is a commonly used bovine serum albumin for buffers, non-specific blocking, protein stabilization and other diagnostic applications. Given the diverse uses of BSA, here are some frequently asked questions and answers about the molecule, formats, methods, and applications.