Kluczowe dokumenty
WX0001
Supelco
Water
suitable for LC/MS, OmniSolv®, suitable for SM 4500 - NH3
Synonim(y):
Aqua, Tlenek diwodoru
About This Item
Wzór liniowy:
H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
18.02
Beilstein:
2050024
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
50202301
bp:
100 °C (lit.)
Nazwa produktu
Water, Suitable for LCMS chromatography, OmniSolv® (Updated non-compliant text)
agency
suitable for SM 4500 - NH3
Poziom jakości
ciśnienie pary
23 hPa ( 20 °C)
linia produktu
OmniSolv®
Formularz
liquid
okres trwałości
12 mo. (from manufacture date)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
zanieczyszczenia
≤50 ppb p-nitrophenol (LC/MS)
≤50 ppb reserpine (LC/MS)
pozostałość po odparowaniu
≤1 ppm
współczynnik refrakcji
n20/D 1.34 (lit.)
pH
6.0- 8.0 (25 °C, 77 °F)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: miscible
gęstość
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
UV cutoff
≤190 nm
absorpcja UV
λ: 200 nm Amax: ≤0.01
λ: 210 nm Amax: ≤0.01
λ: 220 nm Amax: ≤0.01
λ: 230 nm Amax: ≤0.01
λ: 240 nm Amax: ≤0.01
λ: 250 nm Amax: ≤0.005
λ: 270 nm Amax: ≤0.005
λ: 400-280 nm Amax: ≤0.005
Zastosowanie
general analytical
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Klucz InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Woda klasy OmniSolv® jest powszechnie stosowana jako rozpuszczalnik do analizy metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas (LC-MS-MS) oraz jako rozpuszczalnik do płukania kolumn.
Zastosowanie
Woda OmniSolv® jest używana jako rozpuszczalnik fazy ruchomej do przygotowania próbek do analizy 4-hydroksynonenalu-glutationu metodą LC-MS/MS.
Opakowanie
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Uwaga dotycząca przygotowania
Produkt przefiltrowany przez filtr 0,2 μm
Komentarz do analizy
Data ważności: 12 miesięcy od daty produkcji
Pozostałość po odparowaniu: maks. 1 ppm
Przefiltrowano przez filtr 0,2 m: Aby przejść test
Fluorescencja jako chinina przy 254 nm: 1ppb max
Fluorescencja jako chinina przy 365 nm: 1ppb max
Gradient przy 210 nm: 2mAU max
Gradient przy 254 nm: 0.5mAU max
LC/MS Czystość (p-nitrofenol): 50ppb max
Czystość LC/MS (rezerpina): 50ppb max
Metale, odpowiednie dla LC/MS: Przechodzi test
Abs. UV przy 200 nm: 0.01AU max
Abs. UV przy 210 nm: 0.01AU max
Abs. UV przy 220 nm: 0.01AU max
Abs. UV przy 230 nm: 0.01AU max
Abs. UV przy 240 nm: 0.01AU max
Abs. UV przy 250 nm: 0.005AU max
Abs. UV przy 270 nm: 0.005AU max
Abs. UV przy 400-280 nm: 0.005AU max
UV Cut-off: 190nm max
Informacje prawne
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
An LC--MS-MS method for the analysis of carfentanil, 3-methylfentanyl, 2-furanyl fentanyl, acetyl fentanyl, fentanyl and norfentanyl in postmortem and impaired-driving cases.
Szabolcs S, et al.
Journal of Analytical Toxicology, 41, 473-483 (2017)
Deuterated linoleic acid attenuates the RBC storage lesion in a mouse model of poor RBC storage.
Christopher KY, and et al.
Frontiers in Physiology, 13, 868578-868578 (2022)
Produkty
In this article we provide a complete workflow of quantification and identification of acylcarnitines in dried blood spots (DBS) using stable isotope-labeled (SIL) acylcarnitines CRMs by FIA-MS/MS.
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.