Kluczowe dokumenty
TX0770
Supelco
Kwas p-toluenosulfonowy, jednowodny
GR ACS
Synonim(y):
p-Toluenesulfonic Acid, Monohydrate, 1-Hydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8O3S · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.20 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
203-180-0
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
≥99.0% anhydrous basis (acidimetric)
Formularz
crystals
skład
Water, 9.5-11.5%
pozostałość po prażeniu
≤0.1% (600 °C)
kolor
off-white
pH
1 (20 °C, 650 g/L in H2O, anhydrous substance)
bp
140 °C/27 hPa
mp
56 °C (Elimination of water of crystallisation)
temp. przejścia
flash point 180 °C
rozpuszczalność
750 g/L
ślady anionów
sulfate (SO42-): ≤0.3%
ślady kationów
Fe: ≤0.01%
Na: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
Klucz InChI
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
GR ACS
Komentarz do analizy
Wygląd (opis)higroskopijne kryształyWygląd roztworuzgodnyOznaczenie (kwasymetryczne; obliczone na bezwodnej substancji)99,0% minKolorbiaławyMetale ciężkie (jako Pb)0,001% maxŻelazo (Fe)0,01% maksPozostałość po zapaleniu (600°C)0,1% maxSód (Na)0,002% maxSiarczan (SO4)0,3% maxWoda (H2O)9.5-11.5%
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1