Przejdź do
89866
p-Toluenesulfonic acid monohydrate
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
332,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H4SO3H · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.22
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
3568023
MDL number:
eCl@ss:
25140904
332,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
5.9 (vs air)
assay
95.0-105.0% (anhydrous basis, T)
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
9.5-11.5% water
mp
103-106 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
food and beverages
SMILES string
[H]O[H].Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
InChI key
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
402885PHR2495
description
analytical standard
description
ACS reagent, ≥98.5%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
grade
analytical standard
grade
ACS reagent
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
mp
103-106 °C (lit.)
mp
103-106 °C (lit.)
mp
103-106 °C (lit.)
vapor density
5.9 (vs air)
vapor density
5.9 (vs air)
vapor density
5.9 (vs air)
assay
95.0-105.0% (anhydrous basis, T)
assay
≥98.5%
assay
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
form
solid
form
solid
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
6192-52-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Dear madam/sir I have a larger quantity of this standard (batch no. BCCD8397) in stock with an expiration date AUG 2023. Are you extending the expiration date based on the new analysis? If so, could you please send me the new CoA?
    1 answer
    1. Unfortunately, products that are assigned a firm expiration date are not retested. The expiration date of this product will not be extended.