Kluczowe dokumenty
SX1244P
Supelco
Sulfuric Acid Solution for Babcock Milk Test
for Babcock Milk Test
Synonim(y):
Sulfuric acid solution, acid
About This Item
Wzór liniowy:
H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.08
Beilstein:
2037554
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116116
Numer indeksu EC:
231-639-5
ciśnienie pary
0.0001 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
90.5-92.8%
Postać
liquid
okres trwałości
24 mo. (from manufacture date)
metody
Babcock Milk Test: suitable
kolor
APHA: ≤30
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
tw
335 °C/1013 hPa
mp
-20 °C
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
no temp limit
ciąg SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
for Babcock Milk Test
Komentarz do analizy
Assay90.5-92.8%Color (APHA)30 maxExpiration dateExp. 24 months from manufacturing dateFormClear liquidSpecific Gravity at 20/4°C1.820-1.830
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1