Kluczowe dokumenty
SX0770
Supelco
Siarczek sodu, bezwodny
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Synonim(y):
Sodium Sulfide, Nonahydrate, Sodium Monosulfide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Na2S · 9H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
215-211-5
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Próba
≥98.0% (iodometric)
kolor
colorless to slightly yellow
ślady kationów
Fe:, passes test
NH4+: ≤0.005%
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[S-2].O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/2Na.9H2O.S/h;;9*1H2;/q2*+1;;;;;;;;;;-2
Klucz InChI
ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Spełnia specyfikacje ACS, spełnia specyfikacje odczynników do testowania monografii USP/NF GR ACS
Zastosowanie
Spełnia specyfikacje ACS, spełnia specyfikacje odczynników do testowania monografii USP/NF GR ACS
Komentarz do analizy
Amon (NH4)0,005% maxWyglądKryształy, bezbarwne lub tylko lekko żółteOznaczenie (jodometryczne)98,0% minŻelazoAby przejść testSiarczyn i tiosiarczan (jako SO2)0,1% max
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3