Kluczowe dokumenty
EP3116000112
Accessories for Eppendorf® Pipettes & Repeaters
Pipette Holder 2, for one Eppendorf Research™, Eppendorf Research™ plus, Reference™, Reference™ 2 or Biomaster™
Wybierz wielkość
1 EA
153,00 zł
153,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
153,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
153,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
for one Eppendorf Research, Eppendorf Research plus, Reference, Reference 2 or Biomaster
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 3116000112 (Global)
Opis ogólny
Akcesoria do pipet i repeaterów Eppendorf,
Eppendorf® oferuje uchwyty odpowiednie dla wszystkich obecnych ręcznych i elektronicznych przyrządów do przenoszenia cieczy, a także dla większości wcześniejszych pipet ręcznych. Uchwyty te umożliwiają umieszczenie pipety i Multipette w dogodnym miejscu, np. na ścianie, na półce nad stołem lub w szafce bezpieczeństwa biologicznego.
Cechy i korzyści
  • Kompatybilny z modelami Eppendorf Research®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference®, Eppendorf Reference® 2 lub Biomaster®
  • do karuzeli pipetowej 2 i karuzeli ładowarki 2 lub montażu na ścianie, w zestawie taśma klejąca ułatwiająca instalację
Informacje prawne
Biomaster is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Research is a registered trademark of Eppendorf AG
Reference is a registered trademark of Eppendorf AG
Repeater is a trademark of Brinkmann Instruments, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)