SSCSHB1A01
Lynx® S2S
1/4" Lynx® S2S Connector Set, 1/4" hose barb male inlet and 1/4" hose barb female outlet
Synonim(y):
Sterile to sterile single-use, single actuation connector
Wybierz wielkość
613,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 maja 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
613,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 maja 2025Szczegóły
Polecane produkty
Materiały
polysulfone (21 CFR 177.1655)
silicone O-ring (21 CFR 177.2600)
silicone gasket (21 CFR 177.2600)
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
linia produktu
Lynx®
Parametry
4-40 °C operating temperature (39-104 °F)
4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure)
9.5 L/min flow rate at 1.38 bar (20 psi) and 25 °C (77°F)
dopasowywanie
1/4 in. inlet hose barb for 0.19 in (4.8 mm) I.D.
1/4 in. outlet hose barb for 0.19 in (4.8 mm) I.D.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The SSCSHB1A01 Lynx S2S connector set is constructed of a female coupling and a male coupling. With these two components assembled, the sterile fluid path is enabled. Once assembled, the two components cannot be disassembled, reducing the risk of sterility breach.
This Lynx S2S unit has a 1/4 inch. diameter and a hose barb inlet/outlet connection.
Safe, Disposable Connectors
The Lynx S2S connector is disposable and intended for single-use, one-time actuation. There are no parts to clean-in-place, and the risk of contamination is reduced.
Sterility Assurance During Actuation
The Lynx S2S connector is 100% air-integrity tested in manufacturing. Connector sets were tested utilizing an aerosolized bacterial challenge method with 106 B. diminuta and direct bacterial soiling method with B. diminuta, assuring a sterile connection can be made in non-classified areas.
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Gamma compatible up to 45 kGy; Autoclave once for 30 minutes @ 130 °C. Do not steam in place.
Informacje prawne
Czym jest program Emprove®?
Program Emprove® jest systemem zapewniającym kompleksową i dokładną dokumentację naszych filtrów i komponentów jednorazowego użytku, surowców farmaceutycznych oraz materiałów wsadowych.
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Dostępne w ramach subskrypcji lub za opłatą
Masz już ten produkt?
Produkty
This article explains how to streamline transfer of an allogeneic cell therapies process to a CDMO partner and long-term manufacturing success.