Merck
NM0043
NovaSeal Battery Powered Crimping Tool
AC/DC input 100 V / 120 V AC, US/Japan plug, Kit content : crimping tool, 10,8V Li-ion battery, battery charger
Synonim(y):
NovaSeal Electrical Crimping Tool
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32010310
UNSPSC Code:
41121815
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes
Still not finding the right product?
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
NM004304054839045158