Kluczowe dokumenty
SLFGNR25VS
Millipore
1468 hydrofobowy filtr strzykawkowy PTFE
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, sterile, outlet needle
Synonim(y):
1468-25 Hydrofobowy filtr odpowietrzający 0,2 µm, 1468- Odpowietrznik z igłą, filtr odpowietrzający, odpowietrznik fiolki
Wybierz wielkość
25 PKG
577,00 zł
577,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 PKG
577,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
577,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE membrane
PVC housing
polypropylene cap
stainless steel needle
Poziom jakości
sterylność
ethylene oxide treated
sterile
linia produktu
Millex
okres trwałości
3 yr
Właściwości
hydrophobic
opakowanie
pack of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Millex
metody
gas filtration: suitable
sterile filtration: suitable
vent filtration: suitable
Średnica
25 mm
powierzchnia filtracyjna
4 cm2
housing diam.
28 mm
inlet to outlet H
61 mm
śr. zewn. igły
1.2 mm
pojemność
100 mL
Matryca
Fluoropore®
wielkość porów
0.2 μm
moc wejściowa
gas
mild organic solvent(s)
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet
outlet needle
Opis ogólny
Dwukierunkowy filtr strzykawkowy 1468-FG z igłą to filtr sterylizujący do gazów i cieczy, które nie są kompatybilne ze standardowymi filtrami membranowymi. Usuwa mikroorganizmy, cząstki, osady i nierozpuszczone proszki większe niż 0,2 mikrona (μm).
Specyficzność
Materiały
Membrana: Hydrofobowy politetrafluoroetylen 707 (PTFE), typ FG
Wielkość porów: 0,2 μm
Obudowa: Polichlorek winylu (PVC) Igła: Stal nierdzewna
Wymiary
Od wlotu do wylotu: 61 mm (2,4 cala) łącznie z igłą
Średnica: 28 mm (1,1 cala)
Obszar filtracji: 4 cm2 (0.62 in2)
Temperatura graniczna: 45 °C (113 °F)
Maksymalne ciśnienie wlotowe: 2 bar (29 psi)
Metoda sterylizacji: Tlenek etylenu
Połączenia: Wlot żeński 2600, wylot męski Luer-slip z igłą
Kolor: niebieski wlot, niebieski wylot
Zastosowanie
Sterylne odpowietrzanie fiolek i butelek o pojemności do 2 litrów. Filtr strzykawkowy do sterylnej filtracji alkoholi, stężonych kwasów i zasad oraz powietrza lub gazu.
Cechy i korzyści
  • Tylko do użytku badawczego (RUO)
  • Tylko do jednorazowego użytku
  • Szeroka kompatybilność chemiczna
  • Niepirogenny i nietoksyczny
Informacje prawne
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany