Kluczowe dokumenty
SLFG025LS
Millipore
Millex-FG Filter Unit (Sterile)
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, PTFE membrane, hydrophobic, medical device
Synonim(y):
Millex-FG 0.20µm Filter Unit or Vent Filter, Millex-FG Filter Unit, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
Wybierz wielkość
50 PKG
1390,00 zł
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 PKG
1390,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE membrane
PVC housing
Poziom jakości
sterylność
sterile; ethylene oxide treated
linia produktu
Millex
Właściwości
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophobic
FDA registered
medical device
producent / nazwa handlowa
Millex
Parametry
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
metody
gas filtration: suitable
Średnica
25 mm
powierzchnia filtracyjna
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
pojemność
100 mL
Matryca
Fluoropore®
wielkość porów
0.2 μm pore size
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
The Millex-FG Filter Unit (Sterile) is a medical deviceintended for use as a syringe filter in direct patientcare and pharmacy admixture applications to sterilizegases or low volume solutions that are not compatiblewith standard membrane filters.
Cechy i korzyści
  • Bidirectionally supported sterilizing filter for gases or liquids
  • Clinical benefits include the removal of microorganisms, particles, and undissolved powders larger than the membrane’s rated pore size from gaseous solutions to limit cross-contamination
  • Aqueous solutions are blocked from filtration through the hydrophobic membrane of the filter
  • Single-use only
  • Non-pyrogenic and non-toxic
  • CE-marked and FDA registered
Inne uwagi
Devices are intended for medical and/or laboratory professional use only.
Informacje prawne
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany