Kluczowe dokumenty
SAB2100357
Sigma-Aldrich
Anti-CCK antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Cholecystokinin, Anti-MGC117187
Wybierz wielkość
100 μL
2420,00 zł
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2420,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
13 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCK(885)
Opis ogólny
CCK oznacza cholecystokininę. Jest to peptyd mózgowo-jelitowy. Gen ten znajduje się na ludzkim chromosomie 3p22.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego CCK
Zastosowanie
Do barwienia użyto przeciwciała anty-CK wyprodukowanego u królika.
Działania biochem./fizjol.
Cholecystokinina (CCK) jest peptydem mózgowo-jelitowym. W jelitach indukuje uwalnianie enzymów trzustkowych i skurcz pęcherzyka żółciowego. W mózgu jej fizjologiczna rola jest niejasna. Prohormon cholecystokinina jest przetwarzany przez rozszczepienia endo- i egzo-proteolityczne.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: IQQARKAPSGRMSIVKNLQNLDPSHRISDRDYMGWMDFGRRSAEEYEYPS
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mechanism of action of cholecystokinin: a not atypical brain-gut peptide
Williams JA
Nihon Naibunpi Gakkai Zasshi, 61(5), 533-540 (1985)
3p22. 1p21. 31 microdeletion identifies CCK as Asperger syndrome candidate gene and shows the way for therapeutic strategies in chromosome imbalances
Iourov IY, et al.
Molecular Cytogenetics, 8(1), 82-82 (2015)
Alteration of Interneuron Immunoreactivity and Autophagic Activity in Rat Hippocampus after Single High-Dose Whole-Brain Irradiation
Ouyang YB, et al.
Cureus, 9(6) (2017)
Role of CCK/gastrin receptors in gastrointestinal/metabolic diseases and results of human studies using gastrin/CCK receptor agonists/antagonists in these diseases
Berna MJ, et al.
Current Topics in Medicinal Chemistry, 7(12), 1211-1211 (2007)
Cleavage of arginyl-arginine and lysyl-arginine from the C-terminus of pro-hormone peptides by human germinal angiotensin I-converting enzyme (ACE) and the C-domain of human somatic ACE
Isaac RE, et al.
The Biochemical Journal, 328(Pt), 2-2 (1997)