Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104922
Pore size:
0.2 μm
Diam.:
25 mm
Sterility:
ethylene oxide treated, sterile
Material:
PTFE membrane, PVC housing
Packaging:
pack of 50 ea
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
material
PTFE membrane, PVC housing
sterility
ethylene oxide treated, sterile
product line
Millex™
shelf life
3 yr
feature
hydrophobic
packaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
Millex™
technique(s)
gas filtration: suitable, sterile filtration: suitable, vent filtration: suitable
diam.
25 mm
filtration area
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
volume
100 mL
matrix
Fluoropore®
pore size
0.2 μm
input
mild organic solvent(s)
gas
bubble point
≥13 psi, methanol
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
General description
Dwukierunkowy filtr strzykawkowy Millex™-FG to filtr sterylizujący do gazów i cieczy, które nie są kompatybilne ze standardowymi filtrami membranowymi. Usuwa mikroorganizmy, cząstki, osady i nierozpuszczone proszki większe niż 0,2 mikrona (μm).
Application
Filtr strzykawkowy do sterylnej filtracji alkoholi, stężonych kwasów i zasad oraz powietrza lub gazu.
Biochem/physiol Actions
Materiały
Membrana: Hydrofobowy politetrafluoroetylen Fluoropore® (PTFE), typ FG
Wielkość porów: 0,2 μm
Obudowa: Polichlorek winylu (PVC)
Wymiary
Wlot do wylotu: 25 mm (0.98 in.)
Średnica: 29 mm (1.14 in.)
Obszar filtracji: 4 cm2 (0.62 in2)
Limit temperatury: 45 °C (113 °F)
Limit ciśnienia przy 21 °C: 5.2 bar (75 psi) na wlocie i maksymalna różnica
Natężenie przepływu powietrza: ≥ 1.0 L/min przy 1 psi
Metoda sterylizacji: Gazowy tlenek etylenu
Złącza: wlot żeński Luer-Lok®; wylot męski Luer-slip
Punkt pęcherzykowy metanolu: ≥ 13 psi
Kolor: niebieski wlot, niebieski wylot
Membrana: Hydrofobowy politetrafluoroetylen Fluoropore® (PTFE), typ FG
Wielkość porów: 0,2 μm
Obudowa: Polichlorek winylu (PVC)
Wymiary
Wlot do wylotu: 25 mm (0.98 in.)
Średnica: 29 mm (1.14 in.)
Obszar filtracji: 4 cm2 (0.62 in2)
Limit temperatury: 45 °C (113 °F)
Limit ciśnienia przy 21 °C: 5.2 bar (75 psi) na wlocie i maksymalna różnica
Natężenie przepływu powietrza: ≥ 1.0 L/min przy 1 psi
Metoda sterylizacji: Gazowy tlenek etylenu
Złącza: wlot żeński Luer-Lok®; wylot męski Luer-slip
Punkt pęcherzykowy metanolu: ≥ 13 psi
Kolor: niebieski wlot, niebieski wylot
Features and Benefits
- Tylko do użytku badawczego (RUO)
- Tylko do jednorazowego użytku
- Szeroka kompatybilność chemiczna
- Niepirogenny i nietoksyczny
Legal Information
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Millex™ hydrofobowy filtr strzykawkowy PTFE
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?