Przejdź do zawartości
PCHT06H48
Millicell® 6-dołkowych wiszących wkładek do hodowli komórkowych
pore size 0.4 μm, clear PET membrane, diam. 24 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, γ-irradiated
Synonim(y):
wkładki przepuszczalne, wkładki do hodowli tkankowych, wkładki z przezroczystej membrany, wkładki do obrazowania
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122107
Material:
clear PET membrane, polystyrene housing
Pore size:
0.4 μm
Sterility:
γ-irradiated
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
clear PET membrane, polystyrene housing
sterility
γ-irradiated
feature
4x106 pores/cm2 (pore density)
packaging
pack of 48 ea (individually blister packaged)
manufacturer/tradename
Millicell®
parameter
max. temp. at 37 °C
technique(s)
cell attachment: suitable, cell differentiation: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, permeability assay: suitable
H
15.5 mm
diam.
24 mm
insert maximum volume
4 mL
insert working volume
2 mL
membrane thickness
9-16 μm
size
6 wells
surface area
4.5 cm2
color
clear membrane, transparent membrane
pore size
0.4 μm
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
Wkładki do hodowli komórkowych Millicell® z membraną z politereftalanu etylenu (PET) są idealne do wzrostu i różnicowania różnych typów komórek. Ta indywidualnie sterylnie zapakowana wkładka ma optycznie przezroczystą membranę o wielkości porów 0,4 μm i pasuje do większości 6-dołkowych płytek do hodowli tkankowych.
Application
Testy barierowe
Proliferacja komórek
Receptory powierzchniowe komórek
Współhodowla
Wzrost komórek nabłonkowych
Warstwy odżywcze
Detekcja fluorescencyjna / immunohistochemia
Zapłodnienie in vitro
Toksykologia in vitro
Przyłączanie drobnoustrojów
Mikroskopia kontrastu fazowego
Spolaryzowane wydzielanie białek
Spolaryzowane pobieranie Transport/Przepuszczalność
Features and Benefits
Optycznie przezroczysta membrana PET poddana obróbce TC
Niska gęstość porów (4 miliony porów/cm2)
Kompatybilna z większością płytek 6-dołkowych
Krawędź pomocnicza zapobiegająca przebiciu membrany lub uszkodzeniu komórek
Łatwy dostęp do strony podstawno-bocznej między kołnierzami
Legal Information
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)