Kluczowe dokumenty
SLGSV255F
Millipore
Vented Millex-GS Filter Unit (Sterile)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, medical device
Synonim(y):
disposable syringe filter, mixed cellulose esters syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
Wybierz wielkość
50 PKG
1310,00 zł
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 PKG
1310,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Poziom jakości
sterylność
sterile; ethylene oxide treated
linia produktu
Millex
Właściwości
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
FDA registered
medical device
producent / nazwa handlowa
Millex
Parametry
≥30 mL/min flow rate at 10 psi
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Średnica
25 mm
powierzchnia filtracyjna
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
27 mm
pojemność
100 mL
wielkość porów
0.22 μm pore size
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet vented
male Luer outlet slip
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
The Vented Millex-GS Filter Unit (Sterile) is medical device intended for use as a syringe filter to sterilize and/or clarify low volume solutions in direct patient care and pharmacy admixture applications.
Zastosowanie
Typical applications include the sterile filtration of antibodies and critical care solutions (Total Parenteral Nutrition (TPN) without lipids or additives).
Cechy i korzyści
  • Single use, non-pyrogenic and non-toxic
  • Removes microorganisms, particles, precipitates, and undissolved powders larger than 0.22 µm
  • 0.22 µm hydrophilic membrane filter sealed in a PVC housing
  • Includes a 0.03 µm hydrophobic filter in the dome for air venting and preventing air locking
  • CE marked and FDA registered
Inne uwagi
Devices are intended for medical and/or laboratory professional use only.
Informacje prawne
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3