CLS431227
Corning® syringe filters
PTFE membrane, diam. 50 mm, pore size 0.2 μm
Synonim(y):
disposable syringe filters, sterile syringe filters, syringe filters
Wybierz wielkość
991,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
991,00 zł
Polecane produkty
Materiały
PTFE membrane
polypropylene housing
sterylność
sterile
opakowanie
case of 12
producent / nazwa handlowa
Corning 431227
Średnica
50 mm
wielkość porów
0.2 μm
dopasowywanie
hose barb
Powiązane kategorie
Opis ogólny
PES for low protein binding and faster flow rates; surfactant-free cellulose acetate (SFCA) for the lowest protein binding; PTFE for chemical resistance; and regenerated cellulose (RC) the best choice for DMSO compatibility.
- PTFE membranes provide the best chemical resistance
- These naturally hydrophobic membranes can be used for venting applications or filtering gases
- 100% integrity tested, sterile and certified nonpyrogenic and noncytotoxic
- Manufactured in accordance with ISO 9002 standards
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)