SCT051
BioTracker Carbon Monoxide Probe 1 Live Cell Dye
Live cell imaging dye for cellular carbon monoxide (CO), a cell signalling molecule implicated in vasodilation, neurotransmission, anti-inflammatory and anti-apoptotic processes.
About This Item
Polecane produkty
Formularz
lyophilized
metoda wykrywania
fluorometric
Opis ogólny
Spectral Properties:Excitation: 450- 480nm
Emission: 525 nm (Green)
Research Category:Live Cell Dye
Materials Required but Not Supplied:
- PdCl2 (MilliporeSigma: Cat# 205885-1G or 520659-1G)
- CROM-3 (MilliporeSigma Cat# SML0496-10mg), a carbon monoxide-releasing molecule
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3