Kluczowe dokumenty
RDYSTRAIN01
Millipore
ReadyStream® Mesh Strainer
Mesh Strainer to be used as needed to reduce particles upstream of ReadyStream®
Synonim(y):
Particle Strainer
Wybierz wielkość
1 EACH
283,00 zł
283,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
283,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
13102014
NACRES:
NB.51
283,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
opakowanie
pkg of 1 unit
system L × W × H
21 cm × 10 cm × 5 cm
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for use with ReadyStream® System
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
ReadyStream® Mesh Strainer is an accessory to be used with the ReadyStream® System. The mesh strainer ensures reduction of particles directed towards the ReadyStream® instrument enhancing the performance and life span of the equipment.
Zastosowanie
ReadyStream® Mesh Strainer is designed to act as a pre-filter fitter upstream to the ReadyStream® instrument.
Informacje prawne
READYSTREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany