Kluczowe dokumenty
R03055
Sigma-Aldrich
Barwnik Giemsa
Polychromatic stain used primarily to stain blood cells and bone marrow specimens
Synonim(y):
Hematology Stain
About This Item
Kod UNSPSC:
41116121
Poziom jakości
Formularz
liquid
temp. przejścia
flash point 12 °C
λmaks.
527 nm (Eosin)
631 nm (Azure)
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Barwnik Giemsa jest mieszaniną polichromowanego błękitu metylenowego, lazuru i eozyny.
Zastosowanie
Barwnik Giemsa jest stosowany do barwienia komórek i filmów krwi. Jest to wszechstronny barwnik różnicowy, który jest szeroko stosowany w hematologii do próbek krwi i szpiku kostnego, próbek cytologii klinicznej, bakteriologii, biopsji histologicznych i próbek nowotworowych.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)