PYR0MATCELLS
PyroMAT® cells
Cryopreserved MonoMac 6 cells for use in the Monocyte Activation Test (MAT) for Pyrogen testing, pkg of 2 vials
About This Item
Polecane produkty
agency
EP Chapter 2.6.30
Poziom jakości
Właściwości
ready-to-use
opakowanie
pkg of 2 vials
producent / nazwa handlowa
PyroMAT®
Zastosowanie
pharmaceutical
pyrogen testing
kompatybilność
configured for PyroMAT® System
Warunki transportu
dry ice
przydatność
pyrogenic bacteria
Opis ogólny
PyroMATcells contains the crypreserved MonoMac 6 cells, 2 x 1 mL
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Cryopreserved ready-to-use monocytic cells
- The only cell line validated and available for the Monocyte Activation Test
- Expression of all the Toll-like Receptors responsible for pyrogen detection
Opakowanie
Komponenty
Polecane produkty
Informacje prawne
kontrola
produkt podobny
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Produkty
Yeast plasmid selection: Utilizes auxotrophic yeast strains for plasmid selection, enabling growth on synthetic media for better yield.
Overview of primary cells and media usage in biomedical culture applications highlights differences from cell lines.
Przegląd komórek pierwotnych i mediów wykorzystywanych w hodowlach biomedycznych podkreśla różnice w stosunku do linii komórkowych.