Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
biological source
human articular cartilage (osteoarthritic)
Quality Segment
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
morphology
chondrocyte
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
arthritis
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Chondrocyty ludzkie HC-OA pochodzą z ludzkiej chrząstki stawowej dawców z chorobą zwyrodnieniową stawów (OA). Choroba zwyrodnieniowa stawów jest chorobą zapalną charakteryzującą się zwiększoną degradacją tkanki chrzęstnej w stawie z powodu nadprodukcji enzymów degradujących macierz zewnątrzkomórkową. Pomimo początkowej proliferacji i aktywacji chondrocytów, nie są one w stanie skutecznie naprawiać degradującej się chrząstki. Zamiast tego chondrocyty ulegają końcowemu różnicowaniu i ostatecznie apoptozie, co prowadzi do mineralizacji chrząstki w procesie przypominającym tworzenie kości podczas rozwoju. HC-OA stanowi zatem przydatny model do badania zmian w biologii chondrocytów w odpowiedzi na nieprawidłowe środowisko stawu OA.
Charakterystyka: Pozytywny wynik dla agrekanu po różnicowaniu.
HC-OA zostały wykorzystane do wykazania, że THF-alfa aktywuje transkrypcję ADAMTS-4, metaloproteinazy związanej z degradacją chrząstki w OA, poprzez mechanizm zależny od p38-MAPK (Xue, 2013).
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
- 1. pasaż, >500 000 komórek w pożywce podstawowej zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
- Może być hodowany przez co najmniej 10 podwojeń
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| relevant disease(s) arthritis | relevant disease(s) arthritis | relevant disease(s) arthritis | relevant disease(s) metastasis |
| morphology chondrocyte | morphology osteoblast | morphology chondrocyte | morphology Endothelial |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| growth mode Adherent | growth mode Adherent | growth mode Adherent | growth mode Adherent |
| biological source human articular cartilage (osteoarthritic) | biological source human bone (osteoarthritic) | biological source human articular cartilage (rheumatoid arthritic) | biological source human lung (normal) |
| karyotype 2n = 46 | karyotype 2n = 46 | karyotype 2n = 46 | karyotype 2n = 46 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?